Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung mit Fläschchen, die mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet sind.
Marke: Thermo Scientific™ C4000-1
Beschreibung
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung. Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde 12 x 32 mm sind mit dem Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet. Diese Innovation verhindert nicht nur das Durchdrücken des Septums, sondern vermeidet durch einen Anschlagpunkt für die Kappe ein zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen und sorgt so stets für eine optimale, gleichbleibende Versiegelung. Die Fläschchen werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Normen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse- Durch den weiten Hals lassen sich die Fläschchen einfach befüllen; sie erfordern die Verwendung von Mikroeinsätzen mit 6 mm Durchmesser
- Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
- Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
- Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
- Microseal Einsätze
- Selbstausrichtende Polyspring Einsätze zum Schutz vor Nadelkontakt
- Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
- Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Fläschchen mit Bördelverschluss für gute Versiegelung und Leistung
- Sure Stop Fläschchen mit klar definiertem Anschlagpunkt im Fläschchenverschluss
- Der optimale Druck auf die Versiegelung beim Verschließen des Fläschchens hängt nicht mehr vom subjektiven Empfinden ab
- Verhindert zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen von Verschlüssen
- Ergibt stets eine optimale Versiegelung
Kompatibel mit Autosamplern*
Empfohlen für die meisten Autosampler-Marken
* Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
Spezifikation
Klarglas; Kapazität 2 ml/1,8 ml | |
12 mm | |
12 mm | |
2,0 ml | |
< 170μL | |
Flachboden | |
Schraubverschluss | |
100/Pk. | |
9 mm | |
1,5 ml |
9 mm | |
Durchsichtig | |
Glas | |
None | |
1,8 ml | |
2 ml | |
32 mm | |
9 mm Target DP Fläschchen | |
Nein |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.