Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung mit Fläschchen, die mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet sind.
Marke: Thermo Scientific™ C4000-1G
Beschreibung
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung. Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde 12 x 32 mm sind mit dem Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet. Diese Innovation verhindert nicht nur das Durchdrücken des Septums, sondern vermeidet durch einen Anschlagpunkt für die Kappe ein zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen und sorgt so stets für eine optimale, gleichbleibende Versiegelung. Die Fläschchen werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Normen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- 2 ml, 12 x 32 mm
- Deaktivierte Glasfläschchen, behandelt mit NSC Silanisierung
- Oberfläche vollständig mit nicht-kontaminierender, äußerst widerstandsfähiger Silanreagenz-Beschichtung überzogen
- Deaktiviert aktive Silanolstellen des Glases, um einen Verlust von Analyten zu verhindern
- Hervorragend geeignet für biologische und pH-abhängige Proben
- 33 Expansion Borosilikat-Klarglas in überlegener Qualität (Typ 1, Klasse A) oder 51A bernsteinfarbiges Glas
- Gleichmäßig flacher Boden für Sicherheit bei Einsätzen
ID ™ Fläschchen mit Beschriftungsfeld und Graduierungen bei 0,5, 1,0 und 1,5 ml
Spezifikation
2 ml ; Klarglas , mit grüner Farbe Band | |
12 mm | |
12mm | |
2,0 ml | |
<170 μl | |
Flachboden | |
Schraubverschluss | |
100/Pk. | |
9 mm | |
1,5 ml |
9 mm | |
klar | |
Glas | |
None | |
1,8 ml | |
2 ml | |
32 mm | |
9 mm Target DP ColorBand-Fläschchen | |
Grün |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.