Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung mit Fläschchen, die mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ C4000-V1
 View more versions of this product
Product Code. 12656907
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
Klarglas; MicroVial mit Micro-V-Konus; 150 μl-Reservoir; Kapazität 2 ml/1,5 ml
12 mm
12 mm
1,4 ml
<4 μl
Abgeschrägte Basis
Schraubverschluss
100/Pk.
9 mm
1 ml
9 mm
Durchsichtig
Glas
150 μl Behälter
1,5 ml
1,4 ml
32 mm
9 mm Target DP Fläschchen
Nein
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde > Klarglas; MicroVial mit Micro-V-Konus; 150 μl-Reservoir; Kapazität 2 ml/1,5 ml
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.