Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Trichter
Mit besonders glatter, haftabweisender Innenfläche. Der PTFE-Trichter ist chemisch beständig und inert.
Marke:  Fisherbrand™ 039.030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10232242
  • 16.85 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Chemisch inert mit super glatter, nicht haftender Innenbeschichtung.
  • Dickwandige Konstruktion
  • Bis zu 280 °C
  • Isostatisch in reinem PTFE geformt
Spezifikation
Spezifikation
30 mm
PTFE
60°
PTFE-Trichter
30 mm
8 mm
50 mm
Autoklavierbar
Hinzugabe von Flüssigkeiten in Gefäße
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Trichter > Durchmesser der Schüssel:30mm