Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Mikroröhrchen-Racks
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Proben, und stapeln Sie Racks mit diesem 96-Well Flipper Mikroröhrchen-Rack.
Marke:  Thermo Scientific™ 8770-11
277.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10055250
  • 306.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
Schützen Sie Proben und stapeln Sie Gestelle mit dem Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Mikroröhrchen-Gestell. Das Gestell, das mit einem alphanumerischen Gitter zur einfachen Identifizierung der Röhrchen geformt ist, fasst 0,5 ml-Röhrchen auf der einen Seite und 1,5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite.
  • Aufnahme von 0,5 ml-Röhrchen auf einer Seite und 1,5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
  • Mit alphanumerischem Gitter zur einfachen Röhrchenidentifikation
  • Verschiedene Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Well Flipper Rack
Orange fluoreszierend
Polypropylen
Ja
Flipper Rack
Röhrchen (2 ml), Röhrchen (1,5 ml), Röhrchen (2,0 ml)
Rechteckig
10 Gestelle
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Mikroröhrchen-Racks >
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.