Learn More
Scientific Glass Labs™ Borosilikatglaskugeln
Zur Verwendung mit Destillationssäulen.Konstruktion aus Borosilikatglas.
Marke: Scientific Glass Labs™ GS/3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas
- Lieferung in 500 Gramm-Beutel, gebrauchsfertig
- Zur Verwendung mit Destillationssäulen
Spezifikation
Perlen | |
3 mm | |
500 g/Beutel |
Borosilikatglas | |
Destillationssäulen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scientific Glass Labs™ Borosilikatglaskugeln > Durchmesser: 3mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur