Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Soxhlet-Extraktionsaufsatz
Extraktionsköpfe nach Soxhlet
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05400143
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Extraktionskopf gemäß DIN 12602 sowie DIN-Norm
- Mit Kegel NS 29/32
- Mit NS-Absperrhahn aus Glas
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
150 ml | |
DURAN-Schläuche | |
NS-Absperrhahn aus Glas | |
NS 45/40 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Soxhlet-Extraktionsaufsatz > Fassungsvermögen (metrisch) 150 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur