Learn More
Fisherbrand™ 9 mm-Mikroliter-Glasfläschchen mit Kurzgewinde
75.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Durchsichtig
Spezifikation
Microliter | |
11,6 mm | |
1,6 mL | |
Kurzgewinde | |
Innenkegel | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
<3 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Videos
-
Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (FR)
-
Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (EN)
-
Fisherbrand 9mm Short Thread Glass (DE)
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
58Stunden
16Minuten
10Sekunden
18 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
3Stunden
16Minuten
10Sekunden
18
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm-Mikroliter-Glasfläschchen mit Kurzgewinde > Mikroliter, flacher Boden, Innenkonus, 1,1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur