-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial Wide Opening, Silanized
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial Wide Opening, Silanized FR
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial Wide Opening, Silanized DE
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March Fr
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March En
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March De
Fisherbrand™ 9 mm-Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, silanisiert
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
Marke: Fisherbrand™ 11 09 2178
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Durchsichtig
Spezifikation
Silanisiert | |
11,6 mm | |
1,8 mL | |
Nein | |
Polypropylenbox | |
<8 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
Kurzgewinde | |
Innenkegel | |
1,5 ml | |
32 mm | |
9 |
Videos
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial Wide Opening, Silanized
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial Wide Opening, Silanized FR
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial Wide Opening, Silanized DE
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March Fr
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March En
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March De
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm-Glasfläschchen mit Kurzgewinde, weite Öffnung, silanisiert > Silanisiert, Innenkonus, 1,1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur