Learn More
Fisherbrand™ 9 mm-Mikroliter-Glasfläschchen mit Kurzgewinde
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
84.95 CHF - 520.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Flaschenhalstyp | Kurzgewinde |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11535914
|
Fisherbrand™
11 09 2275 |
1.4 ml |
520.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11515894
|
Fisherbrand™
11 09 0620 |
1,6 mL |
84.95 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Klar
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Kurzgewinde | |
Innenkegel | |
32 mm | |
ND9 |
11.6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |