Learn More
6-Methyl-2-Thiouracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469116
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Methyl-2-Thiouracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469116
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11469116
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17982.30
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
6-Methyl-2-thiouracil is mainly used in surgical preparation of mild hyperthyroidism, thyroid storm, hyperthyroidism and postoperative treatment. It is used in the treatment of hyperthyroidism. It is used as a drug, which is applied to decrease the formation of stored thyroid hormone and thyroglobulin in the thyroid gland.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Methyl-2-thiouracil wird hauptsächlich zur chirurgischen Behandlung von leichter Hyperthyreose, thyreotoxischer Krise und Hyperthyreose und zur postoperativen Behandlung verwendet. Wird bei der Behandlung einer Hyperthyreose eingesetzt. Verringert als Medikament die Bildung von gespeichertem Schilddrüsenhormon und Thyreoglobulin in der Schilddrüse.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Schwer löslich in Methanol, Aceton, Diethylether, Wasser, Ammoniak und Alkalihydroxiden. Unlöslich in Benzol und Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Den Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-04-2
Summenformel C5H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 142.18
MDL-Nummer MFCD00006040
InChI-Schlüssel HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-olMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 667493
ChEBI CHEBI:82346
IUPAC-Name 6-Methyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-on
SMILES CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-2-thiouracil
Schmelzpunkt ∼329°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 115648
Merck Index 14,6128
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Slightly soluble in methanol,acetone,diethyl ether,water,ammonia and alkali hydroxides. Insoluble in benzene and chloroform.
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN24A034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2024 Catalog NumberA17982.A1,A17982.18,A17982.30
ChargennummerS17B017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog NumberA17982.A1,A17982.18,A17982.30
ChargennummerX24I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog NumberA17982.A1,A17982.18,A17982.30
ChargennummerY06B015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog NumberA17982.A1,A17982.18,A17982.30
ChargennummerF29U012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17982.A1,A17982.18,A17982.30
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
6-Methyl-2-Thiouracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >