Learn More
Thioharnstoff, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-56-6
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
MDL-Nummer MFCD00008067
InChI-Schlüssel UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC-Name thiourea
SMILES NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiourea
Namenshinweis For analysis
Schmelzpunkt 171.0°C to 175.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodimetry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCSNH2
Menge 250 g
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Merck Index 15, 9521
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 136g/L (20°C). Other solubilities: 12 g/100g methanol (20°C), soluble in isopropylalcohol, butanol , pentanol, sparingly soluble in ether
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) 99+%
Güte Analyse
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiourea
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Thioharnstoff, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >