Learn More
Acetophenon, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Thioharnstoff ist ein Derivat der biologischen Verbindung Harnstoff.
• Thioharnstoff ist bei Zersetzung hochgradig toxisch und wirkt als Karzinogen.
Anwendungen
• Thioharnstoff kann als Vergällungsmittel in Lysepuffern und ähnlichen Probenpuffern verwendet werden, die eine Löslichkeit von Proteinen erfordern.
• Thioharnstoff kann als Antioxidans und Chromophor fungieren.
• Thioharnstoff kann bei der Untersuchung von zellulärem Redox, Autophagie und Alterung verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiourea |
Schmelzpunkt | 171.0°C to 175.0°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Iodimetry) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | H2NCSNH2 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 03, 180 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Thiourea
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.