Learn More
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke:  Labcon™ 3182-340-006-9
235.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16634052
  • 248.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Fassungsvermögen: 50 mL
  • Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre und den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität, IATA 95 kPa
50 mL
Polypropylenharz
50 Tubes/Pk.
50/Beutel
SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Zylindrisch
Ja
Schraubverschlüsse in Stopfenform
5 bis 45 in Schritten von 1
20,000 x g
Naturfarben
Ja
500 Tubes/Cs.
50 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton
Unsteril
Autoklavierbar
29 mm
Konisch
Ja
Zentrifugenröhrchen
Name des Produkts
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen > Angebrachte Schraubverschlüsse in Stopfenform; 50 Röhrchen pro Beutel/10 Beutel pro Karton; nicht steril