Learn More
Labcon™ 15 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke: Labcon™ 3131-345-006-9
127.29 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erhältlich mit angebrachten flachen Schraubverschlüssen, die eine integrierte, geformte Elastomerdichtung oder Verschlusskappe in Stopfenform enthalten
- Graduierungen in Schritten von 0,5 ml von 2 bis 15 ml
- 3-farbig gedruckte Graduierungen und kopfüber angebrachte Skala
- 17 mm Breite, 118 mm Höhe ohne Kappen
- Frei von ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 17.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650 sowie den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben.
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität, IATA 95 kPa | |
Purple | |
15 ml | |
Polypropylenharz | |
Im Beutel | |
Steril | |
Yes | |
Autoklavierbar | |
118 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Konisch | |
Yes | |
Yes | |
Centrifuge Tube |
Polypropylene | |
Naturfarben | |
Ja | |
Centrifuges, Rotators, Shakers | |
50 Röhrchen/Beutel | |
SuperClear™ | |
Yes | |
Cylindrical | |
17 mm | |
Ja | |
Befestigter flacher Schraubverschluss | |
Ja | |
2 bis 15 in 0,5 Schritten | |
17,000 x g |