Learn More
Quickfit™ Kondensator aus Borosilikatglas
Der beliebte Kondensator mit Wasserummantelung eignet sich für Destillations- und Refluxanwendungen. Der Quickfit Liebig-Kondensator aus Borosilikatglas ist mit abnehmbaren Schraubverbindern für Schläuche ausgestattet.
Marke:  Quickfit C1/11/SC
53.96 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12019652
  • 70.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beliebter wasserummantelter Kondensator für Destillations- und Rückflussanwendungen. Der Quickfit Liebig Kondensator aus Borosilikatglas verfügt über abnehmbare Kunststoff-Schraubanschlüsse für Schläuche.
  • Entspricht DIN 12576
  • Beliebter, wasserummantelter Kondensator, geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen
  • Mit abnehmbaren Verbindungsstücken mit Schraubgewinde aus Kunststoff für ein einfaches und sicheres Anbringen eines Gummischlauchs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12576
260 mm
Borosilikatglas
Geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen
14/23
Liebig-Kondensator
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Kondensator aus Borosilikatglas > Konusgröße: 14/23; Länge: 260 mm; effektive Länge: 155mm