Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ konische, sterile Polypropylen-Zentrifugenröhrchen, 15 und 50 ml
Diese erstklassigen, hochwertigen konischen Röhrchen sind umweltfreundlich und ermöglichen mit dem derzeit größten erhältlichen Schriftfeld eine verbesserte Rückverfolgbarkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 339652
92.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Konische, sterile Nunc Zentrifugenröhrchen 15 ml und 50 ml aus Polypropylen sind erstklassige, hochwertige, umweltfreundliche, konische Röhrchen, die mit ihrem wiederverwertbaren Kunststoff-Gestell höchste Sauberkeit bieten und mit dem sehr großen Schriftfeld eine verbesserte Rückverfolgbarkeit ermöglichen. Nunc Laborartikel werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt. Laborartikel aus Kunststoff sind eine sichere Alternative zu Glas ohne Einbußen bei der Genauigkeit.
- Enthält ein umweltfreundliches, recyclebares Kunststoffgestell, das die Kontamination durch herkömmliche Schaumverpackungen reduziert
- Auslaufsicher zum Schutz Ihrer Proben
Spezifikation
50 ml | |
Polypropylen | |
25 | |
Steril | |
Konisch | |
Ja | |
17000 × g |
Ja | |
500 | |
Großpackung | |
Nachhaltige Verpackung | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
K1BFCL8118 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 339652 |
M5IF418118 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 339652 |
M1NF1F8118 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 339652 |
L4AF4A8118 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 339652 |
L6XF6W7116 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 339652 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.