Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
Marke:  Eppendorf™ 0030122542
237.99 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17725004
  • 251.00 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die biobasierte (aus biobasiertem Material) Variante hilft bei der Reduzierung des verbrauchsmaterialien-bezogenen Kohlenstoffabdrucks im Labor. Die biobasierten Röhrchen haben identische Materialeigenschaften und technische Spezifikationen wie unsere nicht-biobasierten Röhrchen.
  • Gewährleistet eine leckagefreie Lagerung und schützt die Probenintegrität.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Laboraufgaben und erhöht so die Flexibilität.
  • Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung.
  • Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln.
  • Klare, sichtbare Graduierungen zur schnellen Volumenbestimmung.
  • Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effiziente Zentrifugation.
  • Erhältlich in Formaten mit 15 ml, 25 ml und 50 ml.
  • Die 2D Datamatrix (SafeCode)-Option verfügt über eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung. Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 25 % beschädigt sein können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISCC PLUS, ACT, My Green Lab Certificates, Premium USP-Klasse 6
Klar
Polypropylen
500 Röhrchen (20 Beutel x 25 Röhrchen)
Steril
Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
Konisch
116 mm
Zentrifugenröhrchen
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA
HDPE
50 ml
25
500 Röhrchen
Nicht autoklavierbar
Ja
Schraube
28.3 mm
19,500 x g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerO219350G Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog Number0030122542
ChargennummerN218858R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog Number0030122542
ChargennummerN218200Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog Number0030122542
ChargennummerO219350G Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number0030122542
ChargennummerN218858R Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/02/2025 Catalog Number0030122542
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157
    Gültig bis zum2025-08-31
    Top-Angebot
    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Konische Röhrchen > Konische Röhrchen; Fassungsvermögen (metrisch): 50 ml; Art des Verschlusses: Schraubverschluss; max. Kraft: 19.500 x g; Außendurchmesser (metrisch): 28,3 mm; Höhe (metrisch): 116 mm