Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ Einsatzsystem-Mikrotiterplatten – 6-Well-Spezialplatte
Spezialisierte 6-Mikrotiterplatte
Marke:  BRAND™ 782891
105.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24318" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15630647
  • 162.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Transparent
  • Erhältlich mit pureGrade™ S und cellGrade™ plus Oberfläche
  • Vier Wells, die als ein großer, langgestreckter Well verbunden sind, mit einem Streifen von 4 Einsätzen
  • Führungsrippen lassen den Einsatz perfekt sitzen
  • Speziell entwickelte Zufuhranschlüsse für einfachen Medienwechsel, geeignet für Robotik/Automatisierung
  • 10 Platten/Pkg. (Einzeln verpackt mit Deckel)
Anwendungen:
3D-Gewebekultur
Compliance
ANSI/SLAS-Standards 1 und 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Steril
Zellkultur-Einsatzsystem
3D-Gewebekultur
cellGrade plus
6
Einsatz-System
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ MARKEPlatten™ Einsatzsystem-Mikrotiterplatten – 6-Well-Spezialplatte > cellGrade plus Oberfläche