Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ Einsatzsystem-Mikrotiterplatten – 6-Well-Spezialplatte
Spezialisierte 6-Mikrotiterplatte
148.00 CHF - 155.00 CHF
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Typ | Zellkultur-Einsatzsystem |
Wellanzahl | 6 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | 3D-Gewebekultur |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Einsatz-System |
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15630647
|
BRAND™
782891 |
cellGrade plus |
155.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15233373
|
BRAND™
782881 |
pureGrade S |
148.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Transparent
- Erhältlich mit pureGrade™ S und cellGrade™ plus Oberfläche
- Vier Wells, die als ein großer, langgestreckter Well verbunden sind, mit einem Streifen von 4 Einsätzen
- Führungsrippen lassen den Einsatz perfekt sitzen
- Speziell entwickelte Zufuhranschlüsse für einfachen Medienwechsel, geeignet für Robotik/Automatisierung
- 10 Platten/Pkg. (Einzeln verpackt mit Deckel)
Anwendungen:
3D-Gewebekultur
Compliance
ANSI/SLAS-Standards 1 und 4
Spezifikation
Steril | |
6 | |
Einsatz-System |
Zellkultur-Einsatzsystem | |
3D-Gewebekultur |