Learn More
4-(Diethylamino)-azobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11436776
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Diethylamino)-azobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436776
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11436776
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23915.14
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2481-94-9
Summenformel C16H19N3
Molekulargewicht (g/mol) 253.349
MDL-Nummer MFCD00009043
InChI-Schlüssel SJJISKLXUJVZOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino azobenzene, oil yellow de, diethyl yellow, c.i. solvent yellow 56, solvent yellow 56, 4-diethylaminoazobenzene, oil yellow ga, oil yellow nb, oil yellow dea, oil yellow encMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 17204
IUPAC-Name N,N-Diethyl-4-Phenyldiazenylanilin
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Diethylamino)azobenzene
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Menge 25 g
Formelmasse 253.35
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10178844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog NumberB23915.06,B23915.22,B23915.14
Chargennummer10244568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 Catalog NumberB23915.06,B23915.22,B23915.14
Chargennummer10173626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23915.06,B23915.22,B23915.14
ChargennummerG6883A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23915.06,B23915.22,B23915.14
Chargennummer10160184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23915.06,B23915.22,B23915.14
Name des Produkts
4-(Diethylamino)-azobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >