Learn More
4-(Diethylamino)-azobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11446776
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Diethylamino)-azobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446776
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11446776
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23915.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2481-94-9 | C16H19N3 | 253.349 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2481-94-9
Summenformel C16H19N3
Molekulargewicht (g/mol) 253.349
MDL-Nummer MFCD00009043
InChI-Schlüssel SJJISKLXUJVZOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino azobenzene, oil yellow de, diethyl yellow, c.i. solvent yellow 56, solvent yellow 56, 4-diethylaminoazobenzene, oil yellow ga, oil yellow nb, oil yellow dea, oil yellow encMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 17204
IUPAC-Name N,N-Diethyl-4-Phenyldiazenylanilin
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Diethylamino)azobenzene
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Menge 100 g
Formelmasse 253.35
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10178844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog NumberB23915.06,B23915.22,B23915.14
Chargennummer10244568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 Catalog NumberB23915.06,B23915.22,B23915.14
Chargennummer10173626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23915.06,B23915.22,B23915.14
ChargennummerG6883A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23915.06,B23915.22,B23915.14
Chargennummer10160184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23915.06,B23915.22,B23915.14
Name des Produkts
4-(Diethylamino)-azobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >