Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylgelb, Indikator Artikelnummer.: 11404647
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Methylgelb, Indikator
Artikelnummer. 11404647
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11404647
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21145.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225.30 g/mol
Methyl Yellow used as a pH indicator. It is an acid-base indicator that changes color from below pH 2.9 red to above pH 4.0 yellow and vice versa. Typical use is in the titration of a weak base with a strong acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylgelb wird als pH-Indikator verwendet. Es handelt sich um einen Säure-Basen-Indikator, der die Farbe von unter pH 2.9 Rot auf über pH 4.0 Gelb und umgekehrt ändert. Es wird normalerweise bei der Titration einer schwachen Base mit einer starken Säure eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 2.9 (Rot) bis pH 4.0 (Gelb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-11-7
Summenformel C14H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 225.30
MDL-Nummer MFCD00008308
InChI-Schlüssel JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl yellow, dimethyl yellow, 4-dimethylamino azobenzene, 4-dimethylaminoazobenzene, solvent yellow 2, sudan yellow, fat yellow, p-dimethylaminoazobenzene, stear yellow jb, sudan yellow ggMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Yellow
Namenshinweis indicator
Schmelzpunkt 110°C to 112°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 746016
Merck Index 14,3229
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in alcohol.
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-4-Phenyldiazenylanilin
Formelmasse 225.3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB21145.14,B21145.36,B21145.22
Chargennummer10248476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog NumberB21145.14,B21145.36,B21145.22
ChargennummerJ9566A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21145.14,B21145.36,B21145.22
Chargennummer10112287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21145.14,B21145.36,B21145.22
Chargennummer10218009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21145.14,B21145.36,B21145.22
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-dimethyl-4-(phenylazo)benzenamine
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Methylgelb, Indikator >