Learn More
4-Aminoantipyrin 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10795161
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Aminoantipyrin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10795161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10795161
Marke: Thermo Scientific Acros 103150250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Aminopyrin, 98 %, C11H13N3O, CAS-Nummer-83-07-8, 4-Aminoantipyren, Aminoantipyrin, Ampyron, 4-Aminoantipyrin, 4-Aminophenazon, Metapirazon, Solnapyrin-a, Aminoazophenol, Solvapyrin-a, Aminoantipyrin, 25 g, (5 % wässr. Lsg.) durchsichtig, 24,273, 100,0, 97,5, CHEBI:59026, braun-gelb bis gelb
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-07-8
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.25
MDL-Nummer MFCD00003145
InChI-Schlüssel RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-aMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC-Name 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoantipyrine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105.5°C to 110.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 0.8000g/mL
Verlust bei Trocknung 1.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 24,273
Merck Index 15,413
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear
Formelmasse 203.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0403326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number103155000,103150025,103151000,103150250
ChargennummerA0467316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog Number103155000,103150025,103151000,103150250
ChargennummerA0461210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog Number103155000,103150025,103151000,103150250
ChargennummerA0441862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog Number103155000,103150025,103151000,103150250
ChargennummerA0439193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number103155000,103150025,103151000,103150250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminoantipyrine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-Aminoantipyrin 98 %, Thermo Scientific Chemicals >