Learn More
Methylanthranilat 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10784071
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylanthranilat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10784071
Marke: Thermo Scientific Acros 126320500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-20-3
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00007710
InChI-Schlüssel VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8635
ChEBI CHEBI:73244
IUPAC-Name methyl 2-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Chemischer Name oder Material Methyl anthranilate
Namenshinweis 99%
Farbe Braungelb
Dichte 1.1680g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(H2N)C6H4CO2CH3
Brechungsindex 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Menge 50 g
Beilstein 14, 317
Merck Index 15, 6094
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Flüssig
Afficher plus Afficher moins
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0430582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
ChargennummerA0455071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
ChargennummerA0400121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
ChargennummerA0410354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
ChargennummerA0406311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl anthranilate
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Mention de danger
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Conseils de prudence
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Methylanthranilat 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis