Learn More
Antipyrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10589800
Zum Warenkorb hinzufügen
Antipyrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10589800
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Artikelnummer. 10589800
Marke: Thermo Scientific Acros 104971000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-80-0
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00003146
InChI-Schlüssel VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC-Name 1,5-Dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antipyrine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 319°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodimetry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 24,27
Merck Index 15,703
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in ether
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Antipyrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >