Learn More
4-(4-Methylpiperazin)-benzylamin, ≥ 90 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10415502
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(4-Methylpiperazin)-benzylamin, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10415502
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10415502
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC18713DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 216144-45-5
Summenformel C12H19N3
Molekulargewicht (g/mol) 205.305
MDL-Nummer MFCD03086117
InChI-Schlüssel MZFQGKRIWIKPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazino benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl-benzylamine, benzenemethanamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem9053Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2776493
IUPAC-Name [4-(4-Methylpiperazin-1-yl)Phenyl]Methanamin
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methylpiperazino)benzylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.3
Reinheit (%) 90%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(4-Methylpiperazin)-benzylamin, ≥ 90 %, Thermo Scientific™ >