Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ketoconazol, 98 % Artikelnummer.: 15321788
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Ketoconazol, 98 %
Artikelnummer. 15321788
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15321788
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455470010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ketoconazol, CAS-Nr. 65277-42-1, ist ein synthetisches Antimykotikum mit breitem Spektrum, das eine Vielzahl von Pilzinfektionen hemmen kann.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Ketoconazol ist ein Imidazol-Antimykotikum
  • Seine Wirkung basiert auf der Hemmung der Synthese von Ergosterol, dem Äquivalent von Cholesterin bei Pilzen
Anwendungen
  • Ketoconazol zeigt eine fungizide Aktivität gegen eine Vielzahl von Hefeinfektionen
  • Es handelt sich um einen Inhibitor von CYP3A4, der für die Umwandlung von Lanosterol in Ergosterol erforderlich ist
  • Es erhöht die zelluläre Permeabilität von Pilzen
  • Es hemmt außerdem die endogene Atmung durch Aufbrechen der Membranphospholipide
  • Ketoconazol kann zudem die Synthese von Thromboxan und Sterolen wie Aldosteron, Cortisol und Testosteron hemmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65277-42-1
Summenformel C26H28Cl2N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 531.44
InChI-Schlüssel XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(Imidazol-1-ylmethyl)-1,3-Dioxolan-4-yl]Methoxy]Phenyl]Piperazin-1-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Ketoconazole
Schmelzpunkt 148.0°C to 150.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (80°C, 4 h) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,slightly soluble in dichloromethane or chloroform
Formelmasse 531.44
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number455470050,455470250,455470010
ChargennummerA0468610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number455470050,455470250,455470010
ChargennummerA0462380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number455470050,455470250,455470010
ChargennummerA0400422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number455470050,455470250,455470010
ChargennummerA0445202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number455470050,455470250,455470010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ketoconazole
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Ketoconazol, 98 % >