Allgemeine Beschreibung
• Itraconazol ist ein aromatischer Äther, der als starker Inhibitor von P-Glykoproteinen und CYP3A4 wirkt
•Itraconazol fungiert auch als hedgehog-Signalinhibitor und P450-Inhibitor
Anwendungen
• Itraconazol zeigt eine antimykotische Aktivität bei Erkrankungen wie Aspergillose, Blastomykose, Candidias, Chromoblastomykose, Kokzidioidomykose, Kryptokokkose, Histoplasmose und Sporotrichose
• Itraconazol kann verwendet werden, um experimentell die Abgabe anderer Moleküle, wie Plasmide, an Zellen zu bestimmen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Itraconazole |
Schmelzpunkt | 168.0°C to 170.0°C |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15,5292 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: <1mg/mL. Other solubilities: solubility in ethanol: <1mg/mL, solubility in dmso: 4mg/mL |
Formelmasse | 705.64 |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0450186 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 452870050,452870250 |
A0400563 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 452870050,452870250 |
A0398764 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 452870050,452870250 |
A0399018 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 452870050,452870250 |
A0448248 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 452870050,452870250 |
Sicherheit und Handhabung
- Itraconazole
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.