Learn More
Cole-Parmer™ Ablageschale aus 304 Edelstahl
Diese Edelstahltabletts eignen sich für den Transport von Verbrauchsmaterialien, Geräten und anderen Gegenständen. Cole-Parmer™ Allzwecktabletts aus Edelstahl 304 erfüllen im Labor vielfältige Aufgaben.
94.45 CHF - 438.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Typ | Mehrzweckablage |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Halten Sie mehrere für den Transport von Zubehör, Geräten und anderen Gegenständen bereit |
Menge | Je 1 |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11707954
|
Cole-Parmer™
07277-13 |
342 x 247 mm |
94.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11717954
|
Cole-Parmer™
07277-15 |
384 x 270 mm |
119.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11727954
|
Cole-Parmer™
07277-17 |
431 x 295 mm |
135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11747954
|
Cole-Parmer™
07277-21 |
540 x 413 mm |
438.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11737954
|
Cole-Parmer™
07277-19 |
486 x 321 mm |
190.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ablagetablett aus Edelstahl
- Beständig gegen Temperaturen bis 343°C
Spezifikation
Edelstahl | |
Halten Sie mehrere für den Transport von Zubehör, Geräten und anderen Gegenständen bereit | |
Rechteckig |
Mehrzweckablage | |
Je 1 | |
343 °C |