Learn More
3-Phenyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10049271
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Phenyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049271
10 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10049271
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM00060EA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 1572-10-7
Summenformel C9H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 159.192
InChI-Schlüssel PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 136655
IUPAC-Name 5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Phenyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™ >