Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trimethoprim, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Trimethoprim ist ein synthetisches Pyrimidin-Analogon, das Dihydrofolat-Reduktase bindet und die Synthese von Folsäure hemmt; in Kombination mit Sulfamethoxazol wird seine Aktivität verstärkt • Trimethoprim weist antibakterielle und antiprotozoische Eigenschaften auf
Anwendungen
• Trimethoprim hemmt die Umwandlung von Para-Aminobenzoesäure (PABA) in Folsäure am Ende des Synthesewegs und kann zur Untersuchung ähnlicher Effekte verwendet werden
• Trimethoprim wurde radioaktiv markiert und zur Verfolgung von Infektionswegen verwendet; es wurde außerdem experimentell als Fluoreszenzmarkierung verwendet, um die Dihydrofolat-Reduktase-Expression zu quantifizieren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethoprim |
Schmelzpunkt | 234.0°C to 236.0°C |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 4 h) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Formelmasse | 290.32 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468525 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 455121000,455120250,455120050 |
A0465677 | Analysenzertifikat | 26/08/2024 | 455121000,455120250,455120050 |
A0429642 | Analysenzertifikat | 06/11/2023 | 455121000,455120250,455120050 |
A0421065 | Analysenzertifikat | 10/04/2023 | 455121000,455120250,455120050 |
A0448660 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 455121000,455120250,455120050 |
Sicherheit und Handhabung
- Trimethoprim