Learn More
2-Hydrazinpyridin 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10381374
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Hydrazinpyridin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381374 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10381374
Marke: Thermo Scientific Acros 120870010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4930-98-7
Summenformel C5H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00006249
InChI-Schlüssel NWELCUKYUCBVKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinylpyridine, 2-hydrazinopyridine, 2-pyridylhydrazine, 2 1h-pyridinone, hydrazone, hydrazine, 2-pyridinyl, pyridine, 2-hydrazinyl, 2-pyridylhydrazone, pyridin-2-yl-hydrazine, pyridine, 2-hydrazino, pyridin-2-yl hydrazineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 78645
IUPAC-Name 2-hydrazinylpyridine
SMILES NNC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydrazinopyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 44.5°C to 46.0°C
Farbe Beige bis weiß
Siedepunkt 185.0°C (140.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 22, I, 688
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2024 Catalog Number120870010,120870050,120870250
ChargennummerA0416606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2022 Catalog Number120870010,120870050,120870250
ChargennummerA0381442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2022 Catalog Number120870010,120870050,120870250
ChargennummerA0401097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2021 Catalog Number120870010,120870050,120870250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydrazinopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Hydrazinpyridin 98 %, Thermo Scientific Chemicals >