Learn More
3-Phenoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Phenoxyaniline was used in the preparation of 4-phenoxyaniline-3?-bromopropionamide. It is also used in the design, synthesis and evaluation of potential inhibitors of HIV gp120-CD4 interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Phenoxyanilin wurde bei der Herstellung von 4-Phenoxyanilin-3′-brompropionamid verwendet. Es wird auch bei der Entwicklung, Synthese und Bewertung potenzieller Inhibitoren von Interaktionen zwischen HIV-gp120 und CD4 verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Phenoxyaniline |
Schmelzpunkt | 35°C to 37°C |
Dichte | 1.1583 |
Siedepunkt | 329°C to 330°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Summenformel | C12H11NO |
Brechungsindex | 1.1583 |
Menge | 25 g |
Synonym | benzenamine, 3-phenoxy, 3-aminodiphenyl ether, aniline, m-phenoxy, m-phenoxyaniline, m-aminophenyl phenyl ether, 3-phenoxyphenylamine, unii-k14xxp3gja, k14xxp3gja, 3-aminophenyl phenyl ether, 3-phenoxy aniline |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249068 | Analysenzertifikat | 09/02/2024 | A17495.14,A17495.06,A17495.22 |
10238807 | Analysenzertifikat | 24/02/2023 | A17495.14,A17495.06,A17495.22 |
10100150 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17495.14,A17495.06,A17495.22 |
J5873A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17495.14,A17495.06,A17495.22 |
10183246 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17495.14,A17495.06,A17495.22 |