Learn More
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15465067
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465067
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15465067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32351.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-58-1
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.214
MDL-Nummer MFCD16622268
InChI-Schlüssel QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym solution in acetonitrile 1000mg/l, 1,3-dioxane, 2-ethyl-5,5-dimethyl
PubChem CID 69852
IUPAC-Name 2-Ethyl-5,5-Dimethyl-1,3-Dioxan
SMILES CCC1OCC(CO1)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Dichte 0.88
Siedepunkt 154°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10193046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2023 Catalog NumberH32351.14,H32351.06,H32351
Chargennummer10171176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH32351.14,H32351.06
Chargennummer10155815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH32351.14,H32351.06
Chargennummer10193046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH32351.14,H32351.06
Name des Produkts
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >