Learn More
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane is used as a stabilizer and preserving agent for biological molecules and solutions such as antibodies and antisera. Bronidox is used in a variety of rinse-off cosmetic. It can be used alone or in combination with methylisothiazolone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan wird als Stabilisator und Konservierungsmittel für biologische Moleküle und Lösungen wie Antikörper und Antiseren verwendet. Bronidox wird in vielen Spülkosmetikprodukten eingesetzt. Es kann allein oder in Kombination mit Methylisothiazolon verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 12.5 mg/ml
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane |
Schmelzpunkt | 58°C to 61°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 12.5mg/ml |
Formelmasse | 212 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |