Learn More
3-Iodoxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15483808
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Iodoxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483808
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Artikelnummer. 15483808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57302.MD
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26272-85-5
Summenformel C3H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 183.98
MDL-Nummer MFCD08544403
InChI-Schlüssel KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-oxetane, 1,3-epoxy-2-iodopropane, oxetane, 3-iodo, 3-iodanyloxetane, 3-iodooxetane, acmc-1cgai, 2-iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-?epoxy-?2-?iodopropaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13356686
IUPAC-Name 3-Iodoxetan
SMILES IC1COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodooxetane
Dichte 2.14
Siedepunkt 166°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 183.98
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP17G022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57302.ME,H57302.MD
Chargennummer10197015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57302.ME,H57302.MD
ChargennummerD06Y017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57302.ME,H57302.MD
ChargennummerG17Z013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57302.ME,H57302.MD
ChargennummerZ30B013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57302.ME,H57302.MD
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3-Iodoxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >