Learn More
3-Bromo-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15458637
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Bromo-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458637
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15458637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52114.MD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is applied in the facile removal of leader peptides from lanthipeptides by incorporation of a hydroxy acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der leichten Entfernung von Führungspeptiden aus Lanthipeptiden durch die Aufnahme einer Hydroxysäure angewendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82311-69-1
Summenformel C9H10BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 244.09
MDL-Nummer MFCD06659110
InChI-Schlüssel GDMOHOYNMWWBAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-bromo-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, l-3-bromophenylalanine, h-phe 3-br-oh, 2s-2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, l-3-bromophe, l-3-br-phe-oh, l-bromophenyl alanine, s-3-bromophenylalanine, 3-br-l-phe-ohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2762259
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(3-bromphenyl)propansäure
SMILES NC(CC1=CC(Br)=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-L-phenylalanine
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 244.09
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY08H055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH52114.MD,H52114.03
Chargennummer-S18G015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH52114.MD,H52114.03
ChargennummerS18G015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2021 Catalog NumberH52114.MD,H52114.03
ChargennummerW12A028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52114.MD,H52114.03
ChargennummerP31H034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52114.MD,H52114.03
Name des Produkts
3-Bromo-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >