missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 82311-69-1 | C9H10BrNO2 | 244.09 g/mol

Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar H52114.03

362.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Menge 1 g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15448637

  • 391.00 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

It is applied in the facile removal of leader peptides from lanthipeptides by incorporation of a hydroxy acid.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird bei der leichten Entfernung von Führungspeptiden aus Lanthipeptiden durch die Aufnahme einer Hydroxysäure angewendet.

Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY08H055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH52114.MD,H52114.03
Chargennummer-S18G015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH52114.MD,H52114.03
ChargennummerS18G015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2021 Catalog NumberH52114.MD,H52114.03
ChargennummerW12A028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52114.MD,H52114.03
ChargennummerD11Z044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52114.MD,H52114.03
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
3-Bromo-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals > 1 g

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt