Learn More
3-Aminopyrazin-2-carbonsäure ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10436900
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Aminopyrazin-2-carbonsäure ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10436900
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10436900
Marke: Thermo Scientific Acros 104500050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5424-01-1
Summenformel C5H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00006141
InChI-Schlüssel ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 72656
IUPAC-Name 3-Aminopyrazin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 201°C to 205°C
Farbe Grün-gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0367940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number104500050,104500250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3-Aminopyrazin-2-carbonsäure ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >