Learn More
3-Aminopyrazin-2-carbonsäure ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10375970
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Aminopyrazin-2-carbonsäure ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10375970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10375970
Marke: Thermo Scientific Acros 104500250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5424-01-1
Summenformel C5H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00006141
InChI-Schlüssel ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acid
PubChem CID 72656
IUPAC-Name 3-Aminopyrazin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 201°C to 205°C
Farbe Grün-gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3-Aminopyrazin-2-carbonsäure ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >