Learn More
3-Aminopyrazin-2-Carbonsäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440128
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Aminopyrazin-2-Carbonsäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440128
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11440128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23707.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5424-01-1
MDL-Nummer MFCD00006141
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 204°C to 206°C (decomposition)
Summenformel C5H5N3O2
Menge 5 g
Beilstein 124835
Synonym 3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acid
InChI-Schlüssel ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
IUPAC-Name 3-Aminopyrazin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
PubChem CID 72656
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 Catalog NumberB23707.14,B23707.06
ChargennummerH24X014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23707.14,B23707.06
Chargennummer10226020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23707.14,B23707.06
Chargennummer10177918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23707.14,B23707.06
ChargennummerI4740A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23707.14,B23707.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Name des Produkts
3-Aminopyrazin-2-Carbonsäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals >