Learn More
3-Aminophenylboronsäure-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10726062
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Aminophenylboronsäure-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726062
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10726062
Marke: Thermo Scientific Acros 352760010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206658-89-1
Summenformel C6H10BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 154.96
MDL-Nummer MFCD00149554
InChI-Schlüssel XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14389423
IUPAC-Name (3-Aminophenyl)boronsäure;hydrat
SMILES O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophenylboronic acid monohydrate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H4B(OH)2·H2O
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 154.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0402787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number352760050,352760010
ChargennummerA0397976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number352760050,352760010
ChargennummerA0395939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number352760050,352760010
ChargennummerA0436273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number352760050,352760010
ChargennummerA0420528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2020 Catalog Number352760050,352760010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophenylboronic acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
3-Aminophenylboronsäure-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >