Learn More
Benzolboronsäure, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzeneboronic acid is widely utilized in various cross coupling reactions for example Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura coupling reactions, etc. It serves as a receptor for carbohydrates, antimicrobial agents and enzyme inhibitors in biological reactions. It acts as a reagent in palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction and as a catalyst in Ni(II) pincer complex and Pd(II) pyridoxal hydrazone metallacycles. It is also employed as a sensor for neutron capture therapy for cancer, transmembrane transport and bioconjugation and labeling of proteins and cell surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzolboronsäure wird häufig in verschiedenen Kreuzkupplungsreaktionen wie den Mizoroki-Heck- und Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen usw. eingesetzt und dient zudem als Rezeptor für Kohlenhydrate, antimikrobielle Wirkstoffe und Enzyminhibitoren in biologischen Reaktionen. Fungiert als Reagenz in Palladium-katalysierten stereoselektiven Heck-Reaktionen und als Katalysator in Ni(II)-Pincer-Komplexen und Pd(II)-Pyridoxal-Hydrazon-Metallacyclen. Wird zudem als Sensor für die Neutroneneinfangtherapie bei Krebs, Transmembrantransport und Biokonjugation und Markierung von Proteinen und Zelloberflächen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 214°C to 219°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 970972 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,1068 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 121.93 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252644 | Analysenzertifikat | 10/10/2024 | A14257.18,A14257.09,A14257.30 |
10251558 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A14257.18,A14257.09,A14257.30 |
10236474 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A14257.18,A14257.09,A14257.30 |
10245301 | Analysenzertifikat | 10/01/2023 | A14257.18,A14257.09,A14257.30 |
10157480 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14257.18,A14257.09,A14257.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Benzeneboronic acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: phenyl-boronic acid