Learn More
Pyridin-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10337853
Verfügbar ab: 28-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridin-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10337853
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10337853
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC04212DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 1692-15-5
Summenformel C5H6BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.92
MDL-Nummer MFCD01074545
InChI-Schlüssel QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid
PubChem CID 2734379
SMILES OB(O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridin-4-ylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name (Pyridin-4-yl)boronsäure
Formelmasse 122.92
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >