Learn More
3,4-(Methylendioxy)-anilin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11459843
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4-(Methylendioxy)-anilin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459843
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11459843
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12975.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
3,4-(Methylenedioxy)aniline is an pharmaceutically important aniline derivative. It undergoes N-alkylation with cyclic secondary alkylamines in the presence of Shvo catalyst to yield N-arylpyrrolidines. 3,4-(Methylenedioxy)aniline was used in the synthesis of γ-glutamylanilides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-(Methylendioxy)anilin ist ein pharmazeutisch wichtiges Anilinderivat. Es erfährt eine N-Alkylierung mit zyklischen sekundären Alkylaminen in Gegenwart eines Shvo-Katalysators, um N-Arylpyrrolidine zu erzeugen. 3,4-(Methylendioxy)anilin wurde bei der Synthese von γ-Glutamylaniliden verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden. Luft- & lichtempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14268-66-7
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.138
MDL-Nummer MFCD00005832
InChI-Schlüssel XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 84310
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Amin
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Schmelzpunkt 40°C to 45°C
Siedepunkt 144°C (16 mmHg)
Flammpunkt 142°C (287°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4919
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10144139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12975.18,A12975.09
Chargennummer10243794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2022 Catalog NumberA12975.18,A12975.09
Chargennummer10221637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12975.18,A12975.09
Chargennummer5017R23R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12975.18,A12975.09
Chargennummer10235961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12975.18,A12975.09
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,4-(Methylendioxy)-anilin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >