Learn More
3-(2-furyl)-1H-pyrazol-5-amin, 95+ %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10324482
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(2-furyl)-1H-pyrazol-5-amin, 95+ %, Thermo Scientific™
Product Code. 10324482
10 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10324482
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM00168EA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemical Identifiers
CAS 96799-02-9
Summenformel C7H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 149.153
InChI-Schlüssel XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 523183
IUPAC-Name 5-(Furan-2-yl)-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-amine
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 95%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3-(2-furyl)-1H-pyrazol-5-amin, 95+ %, Thermo Scientific™ >