Learn More
uvex 2111 Durchsichtiges Ohrstöpsel-Etui
Ohrstöpsel-Etuis im Taschenformat schützen GHS-Stöpsel aller Art vor Beschädigungen und Kontamination durch unhygienische Lagerung.
Marke: uvex 2111404
25.75 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ohrstöpsel-Etui im Taschenformat
- Schützt GHS-Gehörschutzstöpsel vor Beschädigungen
- Verhindert Kontamination durch unhygienische Lagerung
Spezifikation
Transparent | |
Karton | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen