Learn More
3M™ Peltor™ Hygiene-Kit für Gehörschutzstöpsel der X-Serie
Click to view available options
Modell:
Gehäuse HYX1
Gehäuse HYX2
Gehäuse HYX3
Gehäuse HYX4
Gehäuse HYX5
Zur Verwendung mit (Geräte):
PELTOR™ X1 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X2 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X3 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X4 Gehörschutzkapseln
PELTOR™ X5 Gehörschutzkapseln
Beschreibung
- Hygiene-Kits umfassen ein Paar Ersatzpolster und Schaumstoffeinsätze für 3M™ PELTOR™ Gehörschutzkapseln der X-Serie (X1, X2, X3, X4, X5)
- 3M empfiehlt, die Gehörschutzpolster und Schaumstoffeinsätze alle sechs Monate oder bei Beschädigungen zu ersetzen
- Die Kits sind zu je 10 Stück/Karton verpackt.
Compliance
3M™ products must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Spezifikation
Spezifikation
Polsterfarbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | PELTOR™ X2 Gehörschutzkapseln |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Assemblierung, Blasting, Reinigung, Abriss, elektrisch, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen |
Modell | Gehäuse HYX2 |
Produkttyp | Hygiene-Kit |
dielektrisch | Ja |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Peltor™ Hygiene-Kit für Gehörschutzstöpsel der X-Serie >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur