Learn More
3M™ Kommunikations-Sprechgarnituren: Ersatz-Ohrpolster
Marke: 3M™ 7100063118
14.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verhindern Sie mit diesen Schaumstoff-Windsocken Windstörungen auf 3M™ Peltor™ Cup Mikrofonen. Hilft auch, die Lebensdauer Ihres Mikrofons zu verlängern- Schneiden Sie Windstörungen an Tassenmikrofonen ab
- Längere Lebensdauer des Mikrofons
- Kompatibel mit einer Vielzahl von 3M™ Peltor™ Communications Headset Produkten
Spezifikation
Com-Tac oder Sweet-Tac Sprechgarnituren | |
Gehäuse HY79 | |
Ersatz-Ohrpolster |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Kommunikations-Sprechgarnituren: Ersatz-Ohrpolster > Ersatz-Ohrkissen, Schaumstoff; Je
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur